Print…
5-Hydroxy-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Hydroxypentan-2-one, 3-Acetyl-1-propanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A20804-100G A20804-25G
SIALA20804-100GEA 434 EUR
SIALA20804-100G SIALA20804-25G
5-Hydroxy-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-2-pentanone
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 144 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,01586 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00002961
Número CAS: 1071-73-4
EINECS: 213-994-8