Print…
Methyl tricosanoate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tricosanoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
91478-1G 91478-250MG
91478-1GEA 558 EUR
91478-1G 91478-250MG
Methyl tricosanoate, Supelco®
Methyl tricosanoate
Fórmula: C₂₄H₄₈O₂
Peso Molecular: 368.64 g/mol
Número MDL : MFCD00009349
Número CAS: 2433-97-8
EINECS: 219-420-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed46e790e4b7382def4a0e22cd9279064f2f6b20&vid=ca4db1fc8b0caecb5750e9ade94de37422f99a1d&prid=web&clid=SAPDAM