Print…
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
71635-250G 71635-1KG
SIAL71635-250GEA 36 EUR
SIAL71635-250G SIAL71635-1KG
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Fórmula: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Número MDL : MFCD00150445
Número CAS: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6