Print…
Sodium dihydrogen citrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
71498-1KG 71498-250G
SIAL71498-1KGEA 156 EUR
SIAL71498-1KG SIAL71498-250G
Sodium dihydrogen citrate, Sigma-Aldrich®
Sodium dihydrogen citrate
Fórmula: C₆H₇NaO₇
Ponto de Fusão: 209…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013067
Número CAS: 18996-35-5