Print…
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
659290-25G 659290-5G
SIAL659290-25GEA 187 EUR
SIAL659290-25G SIAL659290-5G
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Número MDL : MFCD00051594
Número CAS: 35450-36-3