Print…
tri-Magnesium dicitrate nonahydrate, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
63067-1KG-F 63067-100G-F
SIAL63067-1KG-FEA 307 EUR
SIAL63067-1KG-F SIAL63067-100G-F
tri-Magnesium dicitrate nonahydrate, Millipore®
tri-Magnesium dicitrate nonahydrate
Fórmula: C₁₂H₁₀Mg₃O₁₄·9H₂O
Número MDL : MFCD00036422
Número CAS: 153531-96-5
EINECS: 222-093-9