4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20118.06
B20118.14
B20118.06EA
77.6
EUR
B20118.06
B20118.14
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 112704-79-7
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 6323931
Fórmula:
C₇H₄BrFO₂ Peso Molecular: 219.01 g/mol Ponto de Fusão: 210…213 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143263 Número CAS: 112704-79-7 |