Print…
Vanadyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
550787-10G 550787-50G
SIAL550787-10GEA 95.6 EUR
SIAL550787-10G SIAL550787-50G
Vanadyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Vanadyl(IV) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₅V
Número MDL : MFCD00000032
Número CAS: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1,III