Print…
Methyl heptadecanoate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
51633-1G 51633-5G
51633-1GEA 96.1 EUR
51633-1G 51633-5G
Methyl heptadecanoate, Supelco®
Methyl heptadecanoate
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Peso Molecular: 284.48 g/mol
Número MDL : MFCD00009001
Número CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba35cdd3aa2b51eafe9d3ac1f95e273968b41034&vid=fdee138dd473c4d9e98716e27d795d19079e7586&prid=web&clid=SAPDAM