Print…
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Propylene glycol 1-methyl ether 2-acetat, 2-(1-Methoxy)propyl acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, Propylene glycol methyl ether acetat, 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, DOWANOL PMA
484431-18L 484431-1L 484431-4L
SIAL484431-18LEA 800 EUR
SIAL484431-18L SIAL484431-1L SIAL484431-4L
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 145.8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –67 °C
Densidade: 0.968 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 45
Número MDL : MFCD00038500
Número CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3 III