Print…
Zinc(II) acetylacetonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
480991-25G 480991-5G
SIAL480991-25GEA 384 EUR
SIAL480991-25G SIAL480991-5G
Zinc(II) acetylacetonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc(II) acetylacetonate hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄Zn·H₂O
Número MDL : MFCD00149060
Número CAS: 108503-47-5
EINECS: 237-860-3