Print…
Chlorodimethylvinylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
395439-100ML 395439-25ML
SIAL395439-100MLEA 185 EUR
SIAL395439-100ML SIAL395439-25ML
Chlorodimethylvinylsilane, Sigma-Aldrich®
Chlorodimethylvinylsilane
Fórmula: C₄H₉ClSi
Número MDL : MFCD00018090
Número CAS: 1719-58-0
EINECS: 217-007-1
UN: 2985
ADR: 3,II