Print…
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
364010-1G 364010-500MG
SIAL364010-1GEA 144 EUR
SIAL364010-1G SIAL364010-500MG
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂
Número MDL : MFCD00082769
Número CAS: 35132-20-8