Print…
Calcium citrate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
359734-1KG 359734-250G
SIAL359734-1KGEA 88.1 EUR
SIAL359734-1KG SIAL359734-250G
Calcium citrate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Calcium citrate tetrahydrate
Fórmula: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Número MDL : MFCD00150786
Número CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7