Print…
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
359084-1KG 359084-250G
SIAL359084-1KGEA 109 EUR
SIAL359084-1KG SIAL359084-250G
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Fórmula: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Número MDL : MFCD00150445
Número CAS: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6