Print…
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
297720-25G 297720-5G
SIAL297720-25GEA 215 EUR
SIAL297720-25G SIAL297720-5G
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Número MDL : MFCD00000444
Número CAS: 407-47-6
EINECS: 206-987-6
UN: 3272
ADR: 3,II