Print…
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine, 2,4,6-Tris(allyloxy)-s-triazine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
291609-100G 291609-500G
SIAL291609-100GEA 89.6 EUR
SIAL291609-100G SIAL291609-500G
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Número MDL : MFCD00006049
Número CAS: 101-37-1
EINECS: 202-936-7