Print…
2-Ethylhexyl methacrylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
290807-1L 290807-25ML
SIAL290807-1LEA 142 EUR
SIAL290807-1L SIAL290807-25ML
2-Ethylhexyl methacrylate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl methacrylate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Número MDL : MFCD00009494
Número CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6