Print…
Methyl heptadecanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
286087-25G 286087-5G
SIAL286087-25GEA 1280 EUR
SIAL286087-25G SIAL286087-5G
Methyl heptadecanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl heptadecanoate
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Peso Molecular: 284.48 g/mol
Número MDL : MFCD00009001
Número CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3