Print…
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B24711.03 B24711.06
B24711.03EA 27.2 EUR
B24711.03 B24711.06
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 1007-16-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00042463
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Ponto de Fusão: 138…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042463
Número CAS: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6