Print…
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
263567-25G 263567-5G
SIAL263567-25GEA 904 EUR
SIAL263567-25G SIAL263567-5G
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Fórmula: C₁₀H₁₈Si₂
Peso Molecular: 194.42 g/mol
Número MDL : MFCD00009839
Número CAS: 4526-07-2
UN: 1325
ADR: 4.1 II