Toluene-p-sulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
259764-25G
259764-5G
SIAL259764-25GEA
313
EUR
SIAL259764-25G
SIAL259764-5G
Toluene-p-sulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Toluene-p-sulphonic anhydride
Fórmula:
C₁₄H₁₄O₅S₂ |
Número MDL :
MFCD00008548 Número CAS: 4124-41-8 EINECS: 223-926-9 UN: 3261 ADR: 8,III |