Print…
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254746-1KG 254746-100G
SIAL254746-1KGEA 53.4 EUR
SIAL254746-1KG SIAL254746-100G
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol, Sigma-Aldrich®
1,1',1''-Nitrilotripropano-2-ol
Fórmula: C₉H₂₁NO₃
Número MDL : MFCD00004533
Número CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4