Print…
Acrilato de butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
234923-100ML 234923-18L 234923-1L 234923-2.5L
SIAL234923-100MLEA 40.5 EUR
SIAL234923-100ML SIAL234923-18L SIAL234923-1L SIAL234923-2.5L
Acrilato de butilo, Sigma-Aldrich®
Acrilato de butilo
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Número MDL : MFCD00008809
Número CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3 III