Print…
Sodium dihydrogen citrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
234265-100G 234265-1KG
SIAL234265-100GEA 44.7 EUR
SIAL234265-100G SIAL234265-1KG
Sodium dihydrogen citrate, Sigma-Aldrich®
Sodium dihydrogen citrate
Fórmula: C₆H₇NaO₇
Ponto de Fusão: 209…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013067
Número CAS: 18996-35-5