Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
224502-100G 224502-25G
SIAL224502-100GEA 234 EUR
SIAL224502-100G SIAL224502-25G
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00002387
Número CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2