Print…
Isocianato de tosilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Isocianatossulfoniltolueno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
189278-100G 189278-25G 189278-500G
SIAL189278-100GEA 75.4 EUR
SIAL189278-100G SIAL189278-25G SIAL189278-500G
Isocianato de tosilo, Sigma-Aldrich®
Isocianato de tosilo
Fórmula: C₈H₇NO₃S
Peso Molecular: 197.21 g/mol
Número MDL : MFCD00002030
Número CAS: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8