Print…
Ammonium trifluoroacetate ≥99.0% (por titulação não aquosa) para HPLC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Ammoniumtrifluoroacetate, Trifluoroacetic acid ammonium salt
17839-10G 17839-50G
17839-10GEA 182.42 EUR
17839-10G 17839-50G
Ammonium trifluoroacetate ≥99.0% (por titulação não aquosa) para HPLC, Fluka™
Ammonium trifluoroacetate
Fórmula: C₂H₄F₃NO₂
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012615
Número CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Identity (IR) complying
pH (10 %, 20°C) 5 - 6.5
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Suitability test (HPLC) complying
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 290 nm Max. 0.02
Absorbance at 280 nm Max. 0.03
Absorbance at 270 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.05