Print…
Nitrosium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nitrosyl tetrafluoroborate, Nitrosonium tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
175064-25G 175064-50G 175064-5G
SIAL175064-25GEA 326 EUR
SIAL175064-25G SIAL175064-50G SIAL175064-5G
Nitrosium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Nitrosium tetrafluoroborate
Fórmula: BF₄NO
Peso Molecular: 116.81 g/mol
Número MDL : MFCD00011433
Número CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8 II