Print…
Diisopropanolamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
14960-1KG 14960-250G
SIAL14960-1KGEA 62.5 EUR
SIAL14960-1KG SIAL14960-250G
Diisopropanolamina, Sigma-Aldrich®
Diisopropanolamina
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004531
Número CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9