Print…
Zinc(II) acetylacetonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
132306-100G 132306-500G
SIAL132306-100GEA 134 EUR
SIAL132306-100G SIAL132306-500G
Zinc(II) acetylacetonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc(II) acetylacetonate hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄Zn·H₂O
Número MDL : MFCD00149060
Número CAS: 108503-47-5
EINECS: 237-860-3