Print…
2-Methyl-2-propen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
112046-100ML 112046-5ML
SIAL112046-100MLEA 416 EUR
SIAL112046-100ML SIAL112046-5ML
2-Methyl-2-propen-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-propen-1-ol
Fórmula: C₄H₈O
Número MDL : MFCD00004737
Número CAS: 513-42-8
EINECS: 208-161-0