Print…
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L19321.06 L19321.14
L19321.06EA 60.7 EUR
L19321.06 L19321.14
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1006-41-3 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 2614292
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Ponto de ebulição: 289
Ponto de Fusão: 167…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055370
Número CAS: 1006-41-3