Print…
2-Ethylhexyl methacrylate estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40088.0025 8.40088.0250
8.40088.0025EA 36.2 EUR
8.40088.0025 8.40088.0250
2-Ethylhexyl methacrylate estabilizada, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl methacrylate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Peso Molecular: 198.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009494
Número CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Encomendar
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 218 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C