Titanyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08305.0025
8.08305.0100
8.08305.0025EA
151
EUR
8.08305.0025
8.08305.0100
Titanyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Titanyl(IV) acetylacetonate
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₅Ti |
Número MDL :
MFCD00013505 Número CAS: 14024-64-7 EINECS: 237-861-9 |
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 200 °C |
Molar Mass | 262.08 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 159 - 160 °C |