Print…
Ethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aminoethane hydrochloride, Ethylamine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00874.0250 8.00874.1000
8.00874.0250EA 55.5 EUR
8.00874.0250 8.00874.1000
Ethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Ethylammonium chloride
Fórmula: C₂H₈ClN
Peso Molecular: 81.54 g/mol
Número MDL : MFCD00012885
Número CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 - 108 °C
Molar Mass 81.54 g/mol