Print…
Acrilato de metilo estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acrylic acid methyl ester
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00841.0100 8.00841.1000 8.00841.9050
8.00841.0100EA 29.2 EUR
8.00841.0100 8.00841.1000 8.00841.9050
Acrilato de metilo estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Acrilato de metilo
Fórmula: C₄H₆O₂
Peso Molecular: 86.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008627
Número CAS: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility 52 g/l (25 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 79 - 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 93 hPa (20 °C)
Flash Point -2.7 °C
Refractive Index 1.4021 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 18.6 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 415 °C
Water absorption 250 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid