Print…
Acrilato de 2-etilexilo estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
8.00835.0100EA 29.6 EUR
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
Acrilato de 2-etilexilo estabilizada, Sigma-Aldrich®
Acrilato de 2-etilexilo
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Peso Molecular: 184.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009495
Número CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
Encomendar
Solubility 0.1 g/l (25 °C)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 0.9 - 6.0 %(V)
Density 0.887 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C