Print…
Acrilato de butilo estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00832.0100 8.00832.0500 8.00832.2500
8.00832.0100EA 25.9 EUR
8.00832.0100 8.00832.0500 8.00832.2500
Acrilato de butilo estabilizada, Sigma-Aldrich®
Acrilato de butilo
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008809
Número CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3 III
Encomendar
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 128.17 g/mol
Boiling Point 147 - 148 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.3 hPa (20 °C)
Flash Point 36.5 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.8 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 267 °C