Print…
Metacrilato de 2-hidroxietilo ≥97.0% (por GC) estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
8.00588.0250EA 31.6 EUR
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
Metacrilato de 2-hidroxietilo ≥97.0% (por GC) estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de 2-hidroxietilo
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de Fusão: –60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002863
Número CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
Encomendar
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.4515 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Hill Formula C6H10O3
Chemical Formula CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH