Print…
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13318.06 A13318.14
A13318.06EA 28.9 EUR
A13318.06 A13318.14
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 79630-23-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 134-136°/33mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00055432
Fórmula: C₇H₃BrFN
Ponto de ebulição: 134…136 °C (33 mmHg)
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055432
Número CAS: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III