Print…
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B24989.06 B24989.14
B24989.06EA 35.8 EUR
B24989.06 B24989.14
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 57381-39-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 8678330 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00142875
Fórmula: C₇H₃BrFN
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142875
Número CAS: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III