4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16112.06
A16112.14
A16112.22
A16112.06EA
51.6
EUR
A16112.06
A16112.14
A16112.22
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 57848-46-1
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 42°/19mm
MDL No.: MFCD00143261
Fórmula:
C₇H₄BrFO Ponto de ebulição: 42 °C (19 mmHg) Ponto de Fusão: 59…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143261 Número CAS: 57848-46-1 |