5-Bromo-2-fluorobenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14219.09
A14219.18
A14219.30
A14219.09EA
55.1
EUR
A14219.09
A14219.18
A14219.30
5-Bromo-2-fluorobenzaldeído ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldeído
Purity: 98%
CAS No.: 93777-26-5
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5700
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 7632798
MDL No.: MFCD00070755
Fórmula:
C₇H₄BrFO Peso Molecular: 203.01 g/mol Ponto de ebulição: 230 °C Ponto de Fusão: 49 Densidade: 1.710 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070755 Número CAS: 93777-26-5 EINECS: 298-056-6 |