Print…
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15198.06 A15198.14
A15198.06EA 59.4 EUR
A15198.06 A15198.14
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 77771-02-9 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5740 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 138-139°/2.5mm Beilstein Reference: 5806226 MDL No.: MFCD00042186
Fórmula: C₇H₄BrFO
Peso Molecular: 203.01 g/mol
Ponto de ebulição: 138…139 °C (2.5 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…33 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042186
Número CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1