Print…
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
293930050 293930250
ACRO293930050EA 25.7 EUR
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO
Ponto de ebulição: 138…139 °C (2,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…33 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042186
Número CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %