Chlorodimethylvinylsilane 97%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L16198.14
L16198.22
L16198.14EA
44.7
EUR
L16198.14
L16198.22
Chlorodimethylvinylsilane 97%, hastes
Chlorodimethylvinylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 1719-58-0
Molecular Formula: C4H9ClSi
Formula Weight: 120.66
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1737688
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00018090
Fórmula:
C₄H₉ClSi Ponto de ebulição: 82…83 °C Densidade: 0,883 Ponto de Inflamação: –12 °C (10 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00018090 Número CAS: 1719-58-0 EINECS: 217-007-1 UN: 2985 ADR: 3,II |