4-Iodophenylhydrazine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(4-Iodophenyl)hydrazine
L14806.03
L14806.06
L14806.03EA
103
EUR
L14806.03
L14806.06
4-Iodophenylhydrazine 95%
4-Iodophenylhydrazine
Purity: 95%
CAS No.: 13116-27-3
Molecular Formula: C6H7IN2
Formula Weight: 234.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 742475
MDL No.: MFCD00052688
Fórmula:
C₆H₇IN₂ Ponto de Fusão: 99…103 °C |
Número MDL :
MFCD00052688 Número CAS: 13116-27-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |