3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12841.09
L12841.04
L12841.09EA
528
EUR
L12841.09
L12841.04
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 602-00-6
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 177-181°
Beilstein Reference: 2372248
Fórmula:
C₇H₅NO₅ Ponto de Fusão: 177…181 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017003 Número CAS: 602-00-6 |