3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
L11996.03
L11996.06
L11996.03EA
63.9
EUR
L11996.03
L11996.06
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Purity: 95%
CAS No.: 368-78-5
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 80-83°/9mm
Beilstein Reference: 640075
MDL No.: MFCD00025093
Fórmula:
C₇H₇F₃N₂ Peso Molecular: 176,14 Ponto de ebulição: 80…83 °C (9 mmHg) Densidade: 1.348 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025093 Número CAS: 368-78-5 EINECS: 206-713-5 |